Merck
W217417
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
n-Butyl acetate, Butyl ethanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
FEMA-szám:
2174
Beilstein:
1741921
EC-szám:
Európai Tanács szám:
194c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.004
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
banana; green; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4 (vs air)
gőznyomás
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
790 °F
robbanási határérték
7.6 %
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; green; sweet
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Jogi információk
For R&D Use and/or for Food Manufacturing only
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yung-Chieh Tsao et al.
The Science of the total environment, 409(17), 3158-3165 (2011-05-31)
This study evaluated the efficacy of simultaneously employing three open-path Fourier transform infrared (OP-FTIR) spectrometers with 3-day consecutive monitoring, using an odor episode as an example. The corresponding monitoring paths were allocated among the possible emission sources of a semiconductor
Subhash Bhatia et al.
Journal of hazardous materials, 163(1), 73-81 (2008-07-25)
Adsorption behaviours of butyl acetate in air have been studied over silver-loaded Y (Si/Al=40) and ZSM-5 (Si/Al=140) zeolites. The silver metal was loaded into the zeolites by ion exchange (IE) and impregnation (IM) methods. The adsorption study was mainly conducted
Sami H Ali et al.
Bioresource technology, 102(21), 10094-10103 (2011-09-13)
Butyl acetate holds great potential as a sustainable biofuel additive. Heterogeneously catalyzed transesterification of biobutanol and bioethylacetate can produce butyl acetate. This route is eco-friendly and offers several advantages over the commonly used Fischer Esterification. The Amberlite IR 120- and
Prateek Kathel et al.
ISA transactions, 49(1), 130-137 (2009-10-10)
This work deals with the dynamics and control of a high-purity batch distillation column with chemical reaction. A heterogeneous esterification reaction between the acetic acid and butanol takes place to produce butyl acetate. The process model is formulated considering variable
Matias Rauma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(11), 4365-4375 (2009-03-14)
Recent work in our laboratory shows that it is possible to reproducibly measure the weight change over time of a piece of porcine skin exposed to a chemical vapor by thermogravimetric analysis (TGA), that is, using a microbalance maintained at