Fontos dokumentumok
293261
4-Methyl-2-pentanone
suitable for HPLC, ≥99.5%
Szinonimák:
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15.7 mmHg
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
840 °F
robbanási határérték
1.2-8 %, 93 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
párolgási maradék
<0.001%
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 335 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.50
λ: 360 nm Amax: 0.15
λ: 380 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Featured as a solvent in the extraction of cellulose-derived levulinic acid from municipal wastewater treatment plant (WWTP) sludge prior to HPLC analysis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?