Merck
287725
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
n-Butyl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1741921
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
124-126 °C (lit.)
gőznyomás:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4 (vs air)
gőznyomás
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
790 °F
robbanási határérték
7.6 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butyl acetate is an aliphatic linear ester commonly used as an organic solvent in cosmetic and pharmaceutical industries and as a flavoring agent in food industry. It is a promising candidate as biofuel additive.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yingying Jiang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(2), e1805761-e1805761 (2018-11-13)
Fast deposition of aligning ambipolar polymers for high-performance organic field-effect transistors (OFETs) and inverter circuits are highly desired for both scientific studies and industry applications. Here, large-area and ordered polymer films are prepared by a bar-coating method at a rate
Potential biofuel additive from renewable sources-kinetic study of formation of butyl acetate by heterogeneously catalyzed transesterification of ethyl acetate with butanol.
Ali SH, et al.
Bioresource Technology, 102(21), 10094-10103 (2011)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)