Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.09652
Supelco
n-Butyl acetate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1741921
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
204-658-1
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
124-126 °C (lit.)
gőznyomás:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
790 °F
hatékonyság
13100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7.6 %
szennyeződések
≤0.0017 meq/g Acidity
≤0.1% Water
≤0.1% n-Butyl formiate (GC)
≤0.1% n-Butyl propionate (GC)
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
Kinematikai viszkozitás
0.83 cSt(20 °C)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
oldhatóság
5.3 g/L
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CCCCOC(C)=O
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • Biofiltration of n-butyl acetate with three packing material mixtures, with and without biochar: This research explores the efficiency of biofiltration systems using n-butyl acetate, emphasizing sustainable environmental management practices to mitigate solvent emissions in industrial settings (Halecký et al., 2024).
  • Biphasic alcoholysis coupled with high-speed countercurrent chromatography for high performance on separating phorbol from Croton tiglium Linn extracts: Illustrates the application of n-butyl acetate in enhancing the efficiency of extraction and purification processes, critical for pharmaceutical and chemical research (Fan et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0017 meq/g
Readily carbonizable substances: conforms
n-Butyl alcohol (GC): ≤ 0.2 %
n-Butyl formiate (GC): ≤ 0.1 %
n-Butyl propionate (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.