Merck
W292508
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
Acetic acid propyl ester, N-propyl ethanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
FEMA-szám:
2925
Beilstein:
1740764
EC-szám:
Európai Tanács szám:
192
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39022103
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.002
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
celery; fruity; pear
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
1.7 %, 37 °F
8 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
celery; fruity; pear
SMILES string
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study offers a detailed thermodynamic analysis of eplerenone in various solvents, including propyl acetate, highlighting its solubility characteristics and interactions at different temperatures (Liu et al., 2024).
  • Comparative Study on the H-Abstraction Reactions of Isopropyl Acetate and Propyl Acetate by HO(2) and OH Radicals.: This research compares the reactions of isopropyl acetate and propyl acetate with hydroxyl radicals, providing insights into their reactivity and potential applications in atmospheric chemistry (Gao et al., 2024).
  • Microemulsions of Nonionic Surfactant with Water and Various Homologous Esters: Preparation, Phase Transitions, Physical Property Measurements, and Application for Extraction of Tricyclic Antidepressant Drugs from Aqueous Media.: This study explores the use of microemulsions containing propyl acetate for the efficient extraction of drugs, demonstrating its application in enhancing the solubility and recovery rates of pharmaceutical compounds (Racovita et al., 2023).
Jogi nyilatkozat
The substance W292508 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nur-Bahiyah Abu-Bakar et al.
Journal of separation science, 39(5), 947-955 (2016-01-01)
A novel microextraction method based on vortex- and CO2 -assisted liquid-liquid microextraction with salt addition for the isolation of furanic compounds (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-methyl-2-furaldehyde, 2-furaldehyde, 3-furaldehyde, 2-furoic and 3-furoic acids) was developed. Purging the sample with CO2 was applied after vortexing
Marwan Shalash et al.
Talanta, 174, 428-435 (2017-07-26)
A vortex-assisted liquid-liquid-liquid microextraction method followed by high performance liquid chromatography-diode array detection for the determination of fourteen phenolic acids (cinnamic, m-coumaric, chlorogenic, syringic, ferulic, o-coumaric, p-coumaric, vanillic, p-hydroxybenzoic, caffeic, 2, 4-dihydroxybenzoic, sinapic, gentisic and gallic acids) in honey, iced
A L Gustavsson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(12), 2173-2183 (1998-02-12)
The enantiomers of cis- and trans-3-(4-propyl-cyclopent-2-enyl) propyl acetate, which are conformationally constrained analogues of (Z)-5-decenyl acetate (1), a sex pheromone component of the turnip moth, Agrotis segetum, have been synthesized and tested using the electrophysiological single-sensillum technique. The analogues mimic
S Puglisi-Allegra et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 13(2), 287-290 (1980-08-01)
An automated technique for measuring simultaneously aggressive behavior and motor activity in mice is described. This technique allows measure of aggressive behavior and motor activity continuously throughout long-lasting periods without disturbing the animals except for feeding, watering and cleaning the
Lan-Chun Nie et al.
Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao = Journal of plant physiology and molecular biology, 31(6), 663-667 (2005-12-20)
Aroma volatiles from apple (Malus domestica Borkh. var. Starkrimson) fruit at different stages of maturity were collected by solid adsorbent-Tenax-GC and determined by thermodesorption and GC-MS. Production of propyl acetate, butyl acetate, ethyl 2-methyl-butanoate and total ester volatiles and changes