Merck
133108
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
99%
Méret kiválasztása
250 ML
8 040,00 Ft
2.5 L
29 400,00 Ft
8 040,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 ML
8 040,00 Ft
2.5 L
29 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1740764
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
eCl@ss:
39022103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
bp:
102 °C (lit.)
gőznyomás:
25 mmHg ( 20 °C)
8 040,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
25 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
1.7 %, 37 °F
8 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Identification and biotransformation analysis of volatile markers during the early stage of Salmonella contamination in chicken.: This study highlights the role of propyl acetate in identifying volatile organic compounds as markers for early Salmonella contamination in poultry products, using sophisticated analytical techniques to ensure food safety (Wang et al., 2024).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Greening the esterification between isosorbide and acetic acid
Inayat A, et al.
Sustainable Chemistry and Pharmacy, 7, 41-49 (2018)
Extraction equilibria of 2, 4, 6-Trinitrophenol by (amberlite LA2+ ester) solvents
Uslu H
Fluid Phase Equilibria, 427, 175-179 (2016)
Feasibility of reactive chromatography for the synthesis of n-propyl acetate
Reddy B and Mahajani S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(4), 1395-1403 (2014)
Liquid-liquid equilibria for the ternary system water+ acetic acid+ propyl acetate.
Xiao X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(2), 582-583 (2006)
High polymer solutions. Part 7.-Vapour pressure of polystyrene solutions in acetone, chloroform and propyl acetate.
Bawn CEH and Wajid MA.
Transactions of the Faraday Society, 52, 1658-1664 (1956)