Fontos dokumentumok
246093
Methyl butyrate
99%
Szinonimák:
3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl n-butyrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 30 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
3.5 %
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 60 part
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.0 °F
Lobbanási pont (C)
11.67 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?