Merck
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Szinonimák:
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
liquid
törésmutató
n/D 1.407
sűrűség
0.898 g/mL
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
101.3 °F
Lobbanási pont (C)
38.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)