Merck
412236
Sigma-Aldrich
Octane
reagent grade, 98%
Szinonimák:
n-Octane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.23
Beilstein:
1696875
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
reagent grade
Teszt:
98%
bp:
125-127 °C (lit.)
gőznyomás:
11 mmHg ( 20 °C)
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
11 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
428 °F
robbanási határérték
6.5 %
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Octane is an aliphatic hydrocarbon that is widely used as a solvent in paint, adhesives, and liquid process photocopiers.
Alkalmazás
Octane can be used as a solvent in the:
  • Selective hydrogenation of furfural.
  • Metal-free oxidation of aromatic thiophenes to sulfones.
  • Ni-catalyzed β-alkylation of alcohols.
  • Enzyme-catalyzed epoxidation of unconjugated terminal alkenes.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A comprehensive detailed chemical kinetic reaction mechanism for combustion of n-alkane hydrocarbons from n-octane to n-hexadecane.
Westbrook CK, et al.
Combustion and Flame, 156(1), 181-199 (2009)
Adsorption equilibrium and kinetics of dibenzothiophene from n-octane on bamboo charcoal.
Zhao D, et al.
Applied Surface Science, 254(10), 3242-3247 (2008)
Heat capacities and densities of liquid n-octane, n-nonane, n-decane, and n-hexadecane at temperatures from 318.15 K to 373.15 K and at pressures up to 10 MPa.
Banipal TS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 23(10), 923-931 (1991)
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt
Catalytic cracking of n-octane over alkali-treated MFI zeolites.
Jung JS, et al.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 149-157 (2005)