Merck
H2198
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Heptyl hydride, n-Heptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.20
Beilstein:
1730763
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Teszt:
99%
bp:
98 °C (lit.)
gőznyomás:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
433 °F
robbanási határérték
7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent and greener alternative to hexane and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Alkalmazás
Greener alternatives to Hexane.
Tulajdonságok és előnyök
Greener alternative for hexane
Egyéb megjegyzések
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 4
1 of 4
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison
Gábor Csordás et al.
PloS one, 9(6), e98191-e98191 (2014-06-04)
In recent years, Drosophila melanogaster has become an attractive model organism in which to study the structure and development of the cellular immune components. The emergence of immunological markers greatly accelerated the identification of the immune cells (hemocytes), while the
Ross J Ellis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(40), 12796-12807 (2014-08-30)
Combining experiment with theory reveals the role of self-assembly and complexation in metal-ion transfer through the water-oil interface. The coordinating metal salt Eu(NO3)3 was extracted from water into oil by a lipophilic neutral amphiphile. Molecular dynamics simulations were coupled to
Jiahong Lei et al.
Analytica chimica acta, 858, 60-65 (2015-01-20)
A flow injection system incorporated with a polycation-sensitive polymeric membrane electrode in the flow cell is proposed for potentiometric determination of heparin. An external current in nano-ampere scale is continuously applied across the polymeric membrane for controlled release of protamine
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).