Fontos dokumentumok
X1040
o-Xylene
reagent grade, ≥98.0%
Szinonimák:
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
867 °F
robbanási határérték
7 %
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Phthalic anhydride by oxidation using various catalysts.
- 4-Nitro-o-xylene using fuming nitric acid and polyphosphoric acid in the presence of an acid catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.0 °C - closed cup