gőznyomás
16 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
151 °C/740 mmHg (lit.)
mp
10-13 °C (lit.)
sűrűség
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?