Fontos dokumentumok
735353
Lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide
95%
Szinonimák:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine lithium salt (1:1), LTMP
Teszt
95%
Forma
solid
SMILES string
[Li]N1C(C)(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C9H18N.Li/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;/h5-7H2,1-4H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANYSGBYRTLOUPO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- For the synthesis of enamines from terminal epoxides through trans-α-lithiated epoxide as an intermediate.
- For ortholithiation of arenes such as 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 4,4-dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline, 1,4-bis(trifluoromethyl)benzene and 1,3-dimethoxybenzene.
- In combination with Lewis donor ligand, N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine (TMEDA) for deprotonative metalation of methoxy-substituted arenes.{21]
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?