Fontos dokumentumok
703540
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.0 M in THF/toluene
Szinonimák:
TMPMgCl·LiCl
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in THF/toluene
20 % (w/w)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li+].[Cl-].CC1(C)CCCC(C)(C)N1[Mg]Cl
InChI
1S/C9H18N.2ClH.Li.Mg/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;;;;/h5-7H2,1-4H3;2*1H;;/q-1;;;+1;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHBZAAACZVPPRQ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F
Lobbanási pont (C)
-15 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.