Merck
307491
Sigma-Aldrich
Zinc sulfate monohydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
ZnSO4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder
oldhatóság:
water: soluble(lit.)
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
oldhatóság
water: soluble(lit.)
SMILES string
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Fabrication and Characterizations of Hot-Melt Extruded Nanocomposites Based on Zinc Sulfate Monohydrate and Soluplus.: This study details the preparation and characterization of nanocomposites using zinc sulfate monohydrate and Soluplus via hot-melt extrusion. The research highlights the potential applications of these nanocomposites in enhancing the bioavailability of pharmaceutical compounds (Lee et al., 2017).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Perry DL.
Handbook of Inorganic Compounds, 457-457 (1995)
Jiří Plíšek et al.
Journal of separation science, 36(23), 3702-3708 (2013-10-15)
Biomarkers, 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 , are important indicators of the vitamin D general status and are monitored in several pathophysiological disorders, such as osteoporosis, diabetes, heart disease, etc. A novel ultra-HPLC with MS/MS methodology for the analysis of
High yield synthesis and characterization of aqueous stable zinc oxide nanocrystals using various precursors.
Swati G, et al.
J. Alloy Compounds, 571, 1-5 (2013)