Fontos dokumentumok
M7634
Manganese(II) sulfate monohydrate
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.