Fontos dokumentumok
480967
Sodium molybdate dihydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Molybdic acid sodium salt dihydrate
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pH
7-10.5 (25 °C, 5% in water)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.37 g/mL at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Prepare the modified Luria broth for growing Methylobacterium extorquens AM1 cells.
- Prepare shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Synthesize nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1