Merck
293245
Sigma-Aldrich
1-Octanol
suitable for HPLC, ≥99%
Szinonimák:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
Beilstein:
1697461
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
196 °C (lit.)
gőznyomás:
0.14 mmHg ( 25 °C)
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.14 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
523 °F
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.010% water
párolgási maradék
<0.004%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 235 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Chrna1(11435)
Általános leírás
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Alkalmazás
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
HPLC-grade 1-octanol is also suitable as a solvent/reagent for:
  • Solubility studies of clofazimine in drug formulation
  • Analysis of semi-volatile oxygenated compounds of pyrolysis bio oils by GC-MS
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocks T-type Ca2+ channels
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)
Characterization of titanium-silicon binary oxide catalysts prepared by the sol-gel method and their photocatalytic reactivity for the liquid-phase oxidation of 1-octanol.
Yamashita H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 102(30), 5870-5875 (1998)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Ashraf S Al-Madhoun et al.
Cancer research, 64(17), 6280-6286 (2004-09-03)
Thymidine analogs containing o-carboranylalkyl groups at the 3-position were screened as potential substrates for human thymidine kinase 1 (TK1), an enzyme that is selectively expressed in a variety of rapidly proliferating cells, including tumor cells. On the basis of previous
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis