Fontos dokumentumok
260649
Isoamyl ether
99%
Szinonimák:
Isopentyl ether
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(C)CCOCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- silver nanoparticles in a continuous flow tubular microreactor
- single-crystal Ag nanocubes (with slight truncation) of around 13.5nm in edge length
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.