Merck
W280003
Sigma-Aldrich
1-Octanol
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
FEMA-szám:
2800
Beilstein:
1697461
EC-szám:
Európai Tanács szám:
54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.006
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
0.14 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
523 °F
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Chrna1(11435)
Általános leírás
1-Octanol is one of the key flavor constituents of mushrooms.
Alkalmazás
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Research highlighted the application of 1-octanol in enhancing spectroscopic analysis techniques, providing noncontact, in situ measurements for complex biological samples (Morais AF, Radhakrishnan S, Arbiv G, et al., 2024) Anal Chem.
  • Development of a dispersive liquid-liquid microextraction method for the determination of plastic additives in seawater: Demonstrates the role of 1-octanol in environmental monitoring through the development of a microextraction method for assessing plastic additives in marine environments (González-Castro MJ, Uribe-Ares J, Muniategui-Lorenzo S, et al., 2024) Anal Methods.
  • Application of novel metal organic framework-deep eutectic solvent/molecularly imprinted polymer multiple monolithic fiber for solid phase microextraction of amphetamines and modafinil in unauthorized medicinal supplements with GC-MS: This study utilizes 1-octanol in a novel solid phase microextraction method, highlighting its utility in forensic and pharmaceutical analysis (Kardani F, Khezeli T, Shariati S, et al., 2024) J Pharm Biomed Anal.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocks T-type Ca2+ channels
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Flavor compounds in straw mushrooms Volvariella volvacea harvested at different stages of maturity.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(12), 4726-4729 (1997)
Aroma characteristics of Neungee (Sarcodon aspratus).
Jeong OJ, et al.
Korean Journal of Food Science and Technology, 33(3), 307-312 (2001)
Flavor compounds in king oyster mushrooms Pleurotus eryngii.
Mau JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(11), 4587-4591 (1998)
Ashraf S Al-Madhoun et al.
Cancer research, 64(17), 6280-6286 (2004-09-03)
Thymidine analogs containing o-carboranylalkyl groups at the 3-position were screened as potential substrates for human thymidine kinase 1 (TK1), an enzyme that is selectively expressed in a variety of rapidly proliferating cells, including tumor cells. On the basis of previous
R O Potts et al.
Pharmaceutical research, 9(5), 663-669 (1992-05-01)
Published permeability coefficient (Kp) data for the transport of a large group of compounds through mammalian epidermis were analyzed by a simple model based upon permeant size [molecular volume (MV) or molecular weight (MW)] and octanol/water partition coefficient (Koct). The