Merck
150584
Sigma-Aldrich
1-Decanol
98%
Szinonimák:
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
Méret kiválasztása
500 G
13 000,00 Ft
3 KG
51 300,00 Ft
13 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
13 000,00 Ft
3 KG
51 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.28
Beilstein:
1735221
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
13 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble 0.0211 g/L at 20 °C
sűrűség
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1-Decanol was used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases[1].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sam Wouters et al.
Journal of separation science, 37(1-2), 179-186 (2013-10-30)
Thermal analysis and SEM were employed to gain insights in the different stages of morphology development and the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. The studied system was a thermally initiated free-radical copolymerization reaction at 70°C of styrene and divinylbenzene
Christopher S Lunde et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(8), 3375-3383 (2009-05-28)
Telavancin is an investigational lipoglycopeptide antibiotic currently being developed for the treatment of serious infections caused by gram-positive bacteria. The bactericidal action of telavancin results from a mechanism that combines the inhibition of cell wall synthesis and the disruption of
Shuo-Yang Wei et al.
Journal of chromatography. A, 1218(51), 9142-9148 (2011-11-22)
A novel method using sample preparation method, "ultrasound-assisted emulsification microextraction" (USAEME) with manual shaking, coupled with gas chromatography using and an electron capture detector (GC-ECD) was developed for the analysis of organochlorine pesticides (OCPs) in aqueous samples. The apparatus is
Grit Neumann et al.
Applied and environmental microbiology, 72(6), 4232-4238 (2006-06-06)
The solvent-tolerant strain Pseudomonas putida DOT-T1E was grown in batch fermentations in a 5-liter bioreactor in the presence and absence of 10% (vol/vol) of the organic solvent 1-decanol. The growth behavior and cellular energetics, such as the cellular ATP content
Anne M Shearrow et al.
Journal of chromatography. A, 1216(36), 6349-6355 (2009-08-01)
Two ionic liquids (IL), namely, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride (MOIC) and trihexyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate (TTPT) were used to prepare polar and nonpolar sol-gel coatings for capillary microextraction (CME). Bis[(3-methyldimethoxysilyl)propyl] polypropylene oxide (BMPO), containing sol-gel active terminal methoxysilyl groups and polar propylene oxide repeating