Merck
112615
Sigma-Aldrich
1-Octanol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
Beilstein:
1697461
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.14 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
523 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
≤0.5% (water)
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Chrna1(11435)
Általános leírás
1-Octanol (n-Octanol) is an ionic liquid and a linear alcohol having an aromatic odor.It has a relatively high boiling point, low water solubility and moderate viscosity. It can be synthesized from capric esters via catalytic hydrogenation. Its oxidative decomposition in the presence of anchored photocatalysts (anchored titanium oxide catalysts and standard TiO2 powder) has been investigated. Its liquid-phase oxidation to 1-octanal in the presence of Ti/Si binary oxide catalysts has been reported. It has gained wide recognition as an extraction solvent in analytical chemistry.
Alkalmazás
1-Octanol may be used in the preparation of crystalline poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocks T-type Ca2+ channels
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C
"Application of ionic liquids in analytical chemistry"
Liu F-J, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 24(01), 20- 27 (2005)
"Single drop microextraction?development, applications and future trends"
Jeannot.AM, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(16), 2326-2336 (2010)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)
Characterization of titanium-silicon binary oxide catalysts prepared by the sol-gel method and their photocatalytic reactivity for the liquid-phase oxidation of 1-octanol.
Yamashita H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 102(30), 5870-5875 (1998)