Merck
251402
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
TCE, Trichloroethene
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH=CCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.39
Beilstein:
1736782
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
61 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
szennyeződések
Free halogens, passes test
≤0.0001 meq/g Titr. acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
sűrűség
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Trichloroethylene (TCE) is a halocarbon commonly used as an industrial chlorinated solvent. It can also be used as an intermediate in the production of other chemicals and refrigerants.
Alkalmazás
Trichloroethylene can be used:
  • As a solvent in the C- and O-glycosylation reactions of tetrahydropyran acetals and 2-deoxyglucopyranosides to prepare SN2 products.
  • In the chemical industry for the synthesis of polyvinyl chloride, chloroacetic acid, hydrofluorocarbons, pharmaceuticals, insecticides, fungicides, fire retardants, fertilizer, and synthetic rubber.
  • As a starting material in the synthesis of dichloroacetylene.
  • As a reagent in the preparation of alkynic ethers.
  • As a reagent for ethynylation and vinylation process.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
closed cup - does not flash
Lobbanási pont (C)
closed cup - does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Michihiro Kamijima et al.
International archives of occupational and environmental health, 80(5), 357-370 (2006-11-16)
Workers exposed to trichloroethylene (TCE) rarely show severe generalized skin disorders and accompanying hepatitis which resemble drug hypersensitivities. The disorders are completely different from solvent-induced irritating contact dermatitis, and their serious consequences have become one of the critical occupational health
Glinda S Cooper et al.
Environmental health perspectives, 117(5), 696-702 (2009-05-30)
Our objective was to examine experimental and epidemiologic studies pertaining to immune-related, and specifically autoimmune-related, effects of trichloroethylene (TCE). We performed a literature search of PubMed and reviewed bibliographies in identified articles. We then systematically reviewed immune-related data, focusing on