Fontos dokumentumok
74858
(±)-2-Octanol
ReagentPlus®, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Hexyl methyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?