1.00991
1-Octanol
EMPLURA®
Szinonimák:
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.031 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
270 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8 % (v/v)
szennyeződések
≤0.005% Free acid (as C8H16O2)
≤0.1% Water
≤1% Foreign alcohols (GC)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 86 °C
oldhatóság
0.43 g/L (External MSDS)
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Characterization of Volatile Compounds: This study utilizes 1-Octanol in the analysis of volatile compounds in Valencia orange juice. It highlights its use in the food industry, particularly in quality control and assurance, which is essential for researchers and professionals in the food science sector (Han et al., 2024).
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: The study discusses the application of 1-Octanol in developing noncontact diagnostic techniques, beneficial for chemists and material scientists involved in analytical and diagnostic methodologies (Morais et al., 2024).
- Extraction of Bisphenols from Beverages: Highlighting its use in food safety and environmental testing, this study employs 1-Octanol based frameworks for detecting contaminants in consumer products, essential for ensuring public health and safety in the food industry (Cheng et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Identity (IR): conforms
Free acid (as C₈H₁₆O₂): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Foreign alcohols (GC): ≤ 1.0 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.1 %
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C