Fontos dokumentumok
297887
1-Octanol
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
0.14 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
523 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.004%
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Chrna1(11435)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?