Merck
232084
Sigma-Aldrich
Molybdic acid
≥85.0% MoO3 basis, ACS reagent
Méret kiválasztása
100 G
26 100,00 Ft
500 G
105 000,00 Ft
26 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
26 100,00 Ft
500 G
105 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
26 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
Teszt
≥85.0% MoO3 basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
szennyeződések
≤0.01% insol. dil. NH4OH
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
heavy metals: ≤0.003%
SMILES string
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Molybdic acid is the hydrated form of molybdenum trioxide. It is used in the synthesis Froehde reagent.
Alkalmazás
Molybdic acid can be used:
  • In the preparation of silica-supported molybdic acid catalyst for the synthesis of pyrano [2,3-c] chromene derivatives by condensation of aldehydes, malononitrile, and 4-hydroxycoumarin.
  • In the synthesis of Froehde reagent for the presumptive identification of alkaloids like opioids.
  • As a molybdenum source in the preparation of MoSe2.
Egyéb megjegyzések
Consists largely of an ammonium molybdate
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hybrid Fabric/Molybdic Acid Modified Phenolic Resin Composites with Improved Anti-wear Properties.
Yang M, et al.
Tribology Transactions (2015)
Effect of high-temperature shock-wave compression on few-layer MoS2, WS2 and MoSe2.
Vasu K, et al.
Chemical Physics Letters, 582, 105-109 (2013)
Made by molybdenum.
Lennartson A.
Nature Chemistry, 6(8), 746-746 (2014)