Fontos dokumentumok
221856
Phosphomolybdic acid hydrate
ACS reagent
Szinonimák:
Molybdophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.01% insolubles
sűrűség
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
kation nyomok
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3