Teszt
≥98%
Forma
granular
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
687 °C (lit.)
sűrűség
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may also be used as a catalyst during the manufacture of paints and dyes.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)