Fontos dokumentumok
E5406
Ethopropazine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
10-(2-Diethylaminopropyl)phenothiazine, 10-[2-(Diethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride, Dibutil hydrochloride, Parkin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL at ~60 °C, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXPCQISYVPFYRK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.