Fontos dokumentumok
M7899
Manganese(II) sulfate monohydrate
BioReagent, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.