Merck
227927
Sigma-Aldrich
Silver chloride
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
Forma:
powder or chunks
gőznyomás
1 mmHg ( 912 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
mp
455 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Silver chloride (AgCl) is widely employed as a catalyst, photographic material, and ionic semiconductor material. High photosensitivity of AgCl makes it an important photocatalyst.
Alkalmazás
Silver chloride can be used as a catalyst:
  • In the preparation of 1,2,3-triazoles from alkynes and azides.
Silver chloride is also be used:
  • As a precursor salt to synthesize silver nanoparticles.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A type of silver chloride electrode suitable for use in dilute solutions.
Brown AS.
Journal of the American Chemical Society, 56(3), 646-647 (1934)
Band structure of silver chloride and silver bromide.
Scop PM.
Physical Review, 139(3A), A934-A934 (1965)
Ionic conductivity of silver chloride single crystals.
Corish J and Jacobs PWM.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 33(7), 1799-1818 (1972)
Alevtina Neyman et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(16), 2207-2209 (2012-01-19)
"Out-of-pocket" association of Ag(+) to the tetradentate defect site of mono-vacant Keggin and Wells-Dawson polyoxometalate (POM) cluster-anions is used to direct the formation of water-soluble AgCl nanocubes.
Tomohisa Hayashi et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 28(2), 127-133 (2012-02-11)
Electrochemical detection of sugar-related compounds was conducted using a boron-doped diamond (BDD) electrode as a detector for flow-injection analysis (FIA). Sugar-related compounds oxidize at high applied potentials, for which the BDD electrode is suitable for electrochemical measurements. Conditions for an