Merck
497266
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
≥99.99%
Szinonimák:
Disilver sulfate, Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Lineáris képlet:
Ag2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.80
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.99%
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
652 °C (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Silver sulfate is an inorganic compound that can be used as a catalyst, precursor, and oxidant in various reactions.
Alkalmazás
Silver sulfate can be used as a:
  • Precursor in the synthesis of silver nanowire arrays.
  • Catalyst in the synthesis of poly-styrene sulfonic acid (PSSA) from Styrofoam (polystyrene) by sulfonation reaction.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemical Oxygen Demand of Petrochemical Wastes. Modification of Standard Catalytic Reflux Procedure
Bertram FW, et al.
Analytical Chemistry, 30(9), 1482-1485 (1958)
The influence of the amount of catalyst on the degree of sulfonation in the sulfonation process on waste-based Styrofoam (polystyrene) into Poly-(Styrene Sulfonic Acid)
Manurung R, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1122(1), 012100-012100 (2021)
HFIP in organic synthesis
Motiwala HF, et al.
Chemical Reviews, 122(15), 12544-12747 (2022)
Uniform large-area free-standing silver nanowire arrays on transparent conducting substrates
Feng Y, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163(8), D447-D447 (2016)