Merck
924024
Sigma-Aldrich
Silver bromide
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder, crystals or chunks
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
sűrűség
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Silver bromide (AgBr) is an efficient visible-light photocatalyst. Its photocatalytic activity is effective in the degradation of pollutants and as an antibacterial.[3] Several studies report the preparation and higher efficacy of AgBr based Z-scheme photocatalysis systems for various applications such as degradation of organic contaminants in water,[1][5] water splitting etc.[2][4]
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Construction of Z-scheme and p-n heterostructure: Three-dimensional porous g-C3N4/graphene oxide-Ag/AgBr composite for high-efficient hydrogen evolution
Li W, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 268, 118384-118384 (2020)
Hydrogen evolution by catalyzing water splitting on two-dimensional g-C3N4-Ag/AgBr heterostructure
Wei L, et al.
Applied Surface Science, 494, 275-284 (2019)
Review on advances in photocatalytic water disinfection utilizing graphene and graphene derivatives-based nanocomposites
Dutta V, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(3), 103132-103132 (2019)
RETRACTED: Z-scheme g-C3N4nanosheet/MgBi2O6 systems with the visible light response for impressive photocatalytic organic contaminants degradation
Nguyen V H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 406, 113023-113023 (2021)