Fontos dokumentumok
367729
Tridodecylmethylammonium chloride
98%
Szinonimák:
Methyltridodecylammonium chloride
Teszt
98%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Catalyst in the transesterification of methyl esters with glycidol to synthesize glycidyl esters.
- Bulky lipophilic cationic additive for polyaniline membranes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?