Merck
449571
Sigma-Aldrich
Silver chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Szinonimák:
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 912 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
AnhydroBeads
Teszt
99.998% trace metals basis
szennyeződések
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
455 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Silver chloride (AgCl) can be used for a variety of applications such as: the coating on the silver wire that can be used as a reference electrode in electrochemistry, can be deposited on conducting material for stable photocatalysis under visible light
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design rules for donors in bulk-heterojunction solar cells?Towards 10% energy-conversion efficiency
Scharber MC, et al.
Advanced Materials, 18(6), 789-794 (2006)
Ag@ AgCl: a highly efficient and stable photocatalyst active under visible light
Wang P, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(41), 7931-7933 (2008)
The silver chloride photoanode in photoelectrochemical water splitting
Schurch D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(49), 12764-12775 (2002)
Fabrication and characterization of visible-light-driven plasmonic photocatalyst Ag/AgCl/TiO2 nanotube arrays
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(37), 16394-16401 (2009)
Edward M Kosower et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(37), 13208-13217 (2012-08-31)
Evaporation of water on a planar AgX surface leads to a strongly bound monolayer for which IR spectra display the marker peaks for modest numbers of oligomers. From 700-1800 spectra for each isotopomer, H(2)O(16) and H(2)O(18), a pair was selected
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.