Fontos dokumentumok
924016
Silver bromide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
sűrűség
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)