Fontos dokumentumok
31494
Silver sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
crystalline
szennyeződések
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
mp
652 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?