Fontos dokumentumok
1.19203
Supelco
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Szinonimák:
Silver chloride 99+
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
AgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-033-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.4-100.0% Ag basis
Forma:
powder
oldhatóság:
0.00188 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.4-100.0% Ag basis
Forma
powder
hatékonyság
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
455 °C
oldhatóság
0.00188 g/L
sűrűség
5.56 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3