Merck
223425
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(COOK)2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.23
Beilstein:
3752576
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
grade:
ACS reagent
Forma:
crystals or chunks
oldhatóság:
H2O: 10%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
leírás
neutrality passes test
Teszt
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Forma
crystals or chunks
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.01% insolubles
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L)
oldhatóság
H2O: 10%
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES string
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Potassium oxalate monohydrate (POM) is a potassium salt of oxalic acid. Its crystal structure has been investigated by three-dimensional neutron diffraction studies.
Alkalmazás
Potassium oxalate monohydrate may be used in the preparation of SBA-15 (Santa Barbara Amoprhous-15)- catalyst.
Potassium oxalate monohydrate may be used in the synthesis of bis(2,2"-bipyridine) (oxalato-O,O′)nickel(ii) tetrahydrate, a mononuclear mixed-ligand complex.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
EPR and optical absorption studies of vanadyl ions in potassium oxalate monohydrate.
Kripal R, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 392(1), 281-287 (2007)
Solid-state chemistry of nickel (II)-oxalate-amine systems. Synthesis, characterization and crystal structure of the bis (2, 2'-bipyridine)(oxalato-O, O') nickel (II) tetrahydrate.
Roman P, et al.
Polyhedron, 14(20), 2863-2869 null
The influence of water on the dispersion of vanadia supported on silica SBA-15: A combined XPS and Raman study.
Hess C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(26), 9471-9479 (2007)
Neutron diffraction refinement of the structure of potassium oxalate monohydrate.
Sequeira A, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 26(1), 77-80 (1970)
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient