Fontos dokumentumok
223468
Potassium permanganate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
crystals, granules or powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
anion nyomok
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES string
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- sulfonal (2,2-bisethylsulfonyyl)propane
- cinchomeronic acid (pyridine-3,4-dicarboxylic acid)
- isonicotinic acid (pyridine-4-carboxylic acid)
- manganese(IV) sulfate
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3