Fontos dokumentumok
398101
Calcium carbonate
ACS reagent, chelometric standard, 99.95-100.05% dry basis
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
chelometric standard
Minőségi szint
Teszt
99.95-100.05% dry basis
Forma
powder
szennyeződések
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
oldhatóság
dilute HCl: 6.7%
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As a pore generating agent to prepare porous ceramics.
- As chelometric standard for the standardization of EDTA solution.
- To extract aluminium by microwave induced thermal activation of coal fly ash (CFA).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)