Fontos dokumentumok
179922
Potassium phthalate monobasic
ACS reagent, acidimetric standard
Szinonimák:
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99.95-100.05% dry basis
Forma
crystals
minőség
acidimetric standard
szennyeződések
≤0.002% S compounds
≤0.003% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)