Fontos dokumentumok
O0136
Sodium oxalate
BioXtra
Szinonimák:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1