Teszt
≥99%
Forma
powder or crystals
pH
5-8 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?