Merck
215473
Sigma-Aldrich
Ammonium cerium(IV) nitrate
ACS reagent, ≥98.5%
Szinonimák:
CAN, Ceric ammonium nitrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ce(NH4)2(NO3)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
548.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
≥98.5%
grade:
ACS reagent
Forma:
powder or crystals
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.05% insol. dil. H2SO4
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
SMILES string
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Offers a novel route to tartronic acid derivatives via facile oxygenation of malonates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective and efficient oxidation of sulfides to sulfoxides using ammonium cerium (IV) nitrate in the presence of a catalytic amount of KBr or NaBr.
Zolfigol MA, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(8), 895--895- (2008)
Carbon-heteroatom bond-forming reactions mediated by cerium (IV) ammonium nitrate: An overview.
Nair V, et al.
Synlett, 14(2), 156-165 (2003)
Nair, V. et al.
Tetrahedron Letters, 39, 2801-2801 (1998)
Polyethylene glycol (PEG) mediated green synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles catalyzed by ceric ammonium nitrate (CAN).
Kidwai M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 31(1), 55-59 (2010)
A New. ALPHA.-Iodination of Ketones Using Iodine-Ammonium Cerium (IV) Nitrate in Alcohol or Acetic Acid.
Horiuchi CA and Kiji S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 70(2), 421-426 (1997)