Fontos dokumentumok
1.02276
Supelco
Ammonium cerium(IV) nitrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Ammonium cerium(IV) nitrate, di-Ammonium-hexanitratocerate(IV), Cerium(IV) ammonium nitrate
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2[Ce(NO3)6]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
548.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
240-827-6
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
form
crystalline
hatékonyság
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Substances insoluble in diluted sulfuric acid
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L in H2O)
mp
>400 °C
oldhatóság
919-1020 g/L
sűrűség
2.49 g/cm3 at 24 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Alkalmazás
  • A chemiluminescence method for screening of fluoroquinolones in milk samples based on a multi-pumping flow system.: This study presents a method for detecting fluoroquinolones in milk, using a multi-pumping flow system integrated with chemiluminescence detection facilitated by ammonium cerium(IV) nitrate. The research highlights the application of ammonium cerium(IV) nitrate in enhancing chemiluminescence and improving detection limits in food safety assays (Vakh et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (potentiometric, (NH₄)₂ [Ce(NO₃)₆!: ≥ 99.0 %
Substances insoluble in diluted sulfuric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3