Fontos dokumentumok
C3654
Ammonium cerium(IV) nitrate
≥98% (titration)
Szinonimák:
Ceric ammonium nitrate
Teszt
≥98% (titration)
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L)
SMILES string
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?