75890
α-Ketoglutaric acid
99.0-101.0% (T)
Szinonimák:
alpha-Ketoglutarate, alpha-Ketoglutaric acid, 2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Teszt
99.0-101.0% (T)
form
crystals
mp
114-118 °C
oldhatóság
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?