Fontos dokumentumok
D60400
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
98%
Szinonimák:
4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)C(C#N)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A deprotecting reagent for a variety of compounds, such as thioacetals, acetals, and ketals.
- An electron-transfer reagent for the synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
- An effective reagent for the benzylic and allylic C−H functionalization.
- An oxidizing agent for the synthesis of functionalized furans and benzofurans.
- A reagent with Ph3P in an efficient synthesis of 1,2-benzisoxazoles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)